Methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
OR908176-25G
APOSOR908176-25GEA
46.4
EUR
APOSOR908176-25G
Methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat 98%
Methyl-3-brom-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203850 CAS-Nummer: 29415-97-2 |