4,4,6-Trimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908183-1G
APOSOR908183-1GEA
1020
EUR
APOSOR908183-1G
4,4,6-Trimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline 95%
4,4,6-Trimethyl-2,3-dihydro-1H-quinoline
Formel:
C₁₂H₁₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913835 CAS-Nummer: 32640-96-3 |