3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908194-1G
OR908194-5G
APOSOR908194-1GEA
88.6
EUR
APOSOR908194-1G
APOSOR908194-5G
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016535 CAS-Nummer: 66737-88-0 |