Methyl chromane-2-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl chroman-2-carboxylate
OR908213-1G
APOSOR908213-1GEA
111
EUR
APOSOR908213-1G
Methyl chromane-2-carboxylate 96%
Methyl chromane-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20527542 CAS-Nummer: 113771-58-7 |