2-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908215-250MG
APOSOR908215-250MGEA
0
EUR
APOSOR908215-250MG
2-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid ≥98%
2-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇BrO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22490660 CAS-Nummer: 1621912-33-1 |