4-Ethoxy-2-methoxyphenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Ethoxy-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR908298-1G
APOSOR908298-1GEA
68.3
EUR
APOSOR908298-1G
4-Ethoxy-2-methoxyphenylboronic acid 95%
4-Ethoxy-2-methoxyphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₄ Molecular Weight: 196,008 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037217 CAS-Nummer: 1207443-48-8 |