(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908345-5G
APOSOR908345-5GEA
386
EUR
APOSOR908345-5G
(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
(2-Ethynylphenyl)boronic acid
Formel:
C₈H₇BO₂ Molecular Weight: 145.951 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10697431 CAS-Nummer: 905926-85-4 |