2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-(2-Methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
OR908359-1G
APOSOR908359-1GEA
230
EUR
APOSOR908359-1G
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid 95%
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₄ Molecular Weight: 196,008 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11183165 CAS-Nummer: 1122568-09-5 |