2-Allyloxyphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908360-1G
APOSOR908360-1GEA
632
EUR
APOSOR908360-1G
2-Allyloxyphenylboronic acid 98%
2-Allyloxyphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11183169 CAS-Nummer: 151414-76-5 |