4-(propoxymethyl)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908461-1G
APOSOR908461-1GEA
451
EUR
APOSOR908461-1G
4-(propoxymethyl)phenylboronic acid 95%
4-(propoxymethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Molecular Weight: 194.035 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14687314 CAS-Nummer: 160061-48-3 |