1-Chloro-3-methyl-5-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908513-25G
APOSOR908513-25GEA
0
EUR
APOSOR908513-25G
1-Chloro-3-methyl-5-nitrobenzene 97%
1-Chloro-3-methyl-5-nitrobenzene
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09955417 CAS-Nummer: 16582-38-0 |