5-Methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908552-1G
APOSOR908552-1GEA
451
EUR
APOSOR908552-1G
5-Methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid 96%
5-Methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BO₂S Molecular Weight: 182.048 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384185 CAS-Nummer: 1259443-48-5 |