2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR908570-1G
OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA
302
EUR
APOSOR908570-1G
APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16994462 CAS-Nummer: 1119090-11-7 |