4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR908586-250MG OR908586-100MG
APOSOR908586-250MGEA 207 EUR
APOSOR908586-250MG APOSOR908586-100MG
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD18250651
CAS-Nummer: 1440520-87-5