Triphenylphosphin 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9088-1KG OR9088-250G OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA 78.3 EUR
APOSOR9088-1KG APOSOR9088-250G APOSOR9088-5KG
Triphenylphosphin 99+%
Triphenylphosphin
Formel: C₁₈H₁₅P
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0