Prop-1-ynylboronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908925-1G
APOSOR908925-1GEA
270
EUR
APOSOR908925-1G
Prop-1-ynylboronic acid pinacol ester 96%
Prop-1-ynylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₉H₁₅BO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13182123 CAS-Nummer: 347389-75-7 |