3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(tert-Butyl)pyrazole
OR909140-5G
APOSOR909140-5GEA 188 EUR
APOSOR909140-5G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
3-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127337
CAS-Nummer: 15802-80-9