5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909171-1G
OR909171-25G
OR909171-5G
APOSOR909171-1GEA
109
EUR
APOSOR909171-1G
APOSOR909171-25G
APOSOR909171-5G
5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin 97%
5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₈H₇ClN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026046 CAS-Nummer: 23530-69-0 |