1-Boc-piperidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
OR909204-100G
APOSOR909204-100GEA
95.7
EUR
APOSOR909204-100G
1-Boc-piperidin 95%
1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₂ Molecular Weight: 185.27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093935 CAS-Nummer: 75844-69-8 |