4,5-Dichlor-o-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,5-Dichloro-2-methylaniline
OR909235-1G
OR909235-5G
APOSOR909235-1GEA
74.1
EUR
APOSOR909235-1G
APOSOR909235-5G
4,5-Dichlor-o-toluidin 98%
4,5-Dichlor-o-toluidin
Formel:
C₇H₇Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855825 CAS-Nummer: 2387-08-8 |