4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methylbenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
OR909266-5G
APOSOR909266-5GEA
69.6
EUR
APOSOR909266-5G
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol
Formel:
C₈H₇NS₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044826 CAS-Nummer: 2268-77-1 |