1,4,5,6-Tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909280-1G
APOSOR909280-1GEA
219
EUR
APOSOR909280-1G
1,4,5,6-Tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole hydrochloride 98%
1,4,5,6-Tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole hydrochloride
Formel:
C₆H₈N₂·ClH Molecular Weight: 144,602 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11983586 CAS-Nummer: 2214-03-1 |