5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR909307-5G
APOSOR909307-5GEA
91.5
EUR
APOSOR909307-5G
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel:
C₇H₅ClN₂O Molecular Weight: 168.58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00493866 CAS-Nummer: 2034-23-3 |