2-(4-Nitrophenyl)oxazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909356-1G
OR909356-5G
APOSOR909356-1GEA
0
EUR
APOSOR909356-1G
APOSOR909356-5G
2-(4-Nitrophenyl)oxazol 98%
2-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276758 CAS-Nummer: 62882-08-0 |