4-(Cyclopentyloxy)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909511-1G
APOSOR909511-1GEA
531
EUR
APOSOR909511-1G
4-(Cyclopentyloxy)benzylamine 98%
4-(Cyclopentyloxy)benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molecular Weight: 191,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09733523 CAS-Nummer: 864266-60-4 |