2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909525-1G
OR909525-5G
APOSOR909525-1GEA
219
EUR
APOSOR909525-1G
APOSOR909525-5G
2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine 97%
2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine
Formel:
C₉H₁₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22383693 CAS-Nummer: 1393442-30-2 |