2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909557-1G
OR909557-5G
APOSOR909557-1GEA
219
EUR
APOSOR909557-1G
APOSOR909557-5G
2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine 98%
2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine
Formel:
C₉H₁₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22421507 CAS-Nummer: 1400644-32-7 |