4-Benzylmorpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909577-1G
OR909577-5G
APOSOR909577-1GEA
0
EUR
APOSOR909577-1G
APOSOR909577-5G
4-Benzylmorpholine 97%
4-Benzylmorpholine
Formel:
C₁₁H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00090503 CAS-Nummer: 10316-00-4 |