2-Butanoyl-3-picoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909609-1G
APOSOR909609-1GEA
270
EUR
APOSOR909609-1G
2-Butanoyl-3-picoline 98%
2-Butanoyl-3-picoline
Formel:
C₁₀H₁₃NO Molecular Weight: 163,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16087793 CAS-Nummer: 1248102-78-4 |