(1-Phenylcyclobutyl)methylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909629-1G
APOSOR909629-1GEA
270
EUR
APOSOR909629-1G
(1-Phenylcyclobutyl)methylamine hydrochloride 95%
(1-Phenylcyclobutyl)methylamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅N·ClH Molecular Weight: 197,704 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864745 CAS-Nummer: 209907-11-9 |