3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909633-1G
OR909633-5G
APOSOR909633-1GEA
0
EUR
APOSOR909633-1G
APOSOR909633-5G
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile
Formel:
C₈H₇N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871647 CAS-Nummer: 55330-52-4 |