2-Cyano-1,3-dihydroindene-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909657-1G
APOSOR909657-1GEA 325 EUR
APOSOR909657-1G
2-Cyano-1,3-dihydroindene-2-carboxylic acid 97%
2-Cyano-1,3-dihydroindene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21802888
CAS-Nummer: 858226-43-4