Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylat
OR909668-5G
APOSOR909668-5GEA 192 EUR
APOSOR909668-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 180.204 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16658044
CAS-Nummer: 133261-06-0