Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909675-1G
OR909675-5G
APOSOR909675-1GEA
219
EUR
APOSOR909675-1G
APOSOR909675-5G
Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15072122 CAS-Nummer: 1223748-44-4 |