1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909708-1G
OR909708-5G
APOSOR909708-1GEA
0
EUR
APOSOR909708-1G
APOSOR909708-5G
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12022655 CAS-Nummer: 89895-05-6 |