1-(Methoxymethyl)pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909724-1G
APOSOR909724-1GEA
364
EUR
APOSOR909724-1G
1-(Methoxymethyl)pyrrole-2-carboxylic acid 98%
1-(Methoxymethyl)pyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₉NO₃ Molecular Weight: 155,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18810222 CAS-Nummer: 172805-62-8 |