4-Methoxy-N-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-p-anisidine
OR909746-25G
APOSOR909746-25GEA
63.8
EUR
APOSOR909746-25G
4-Methoxy-N-methylanilin 98%
4-Methoxy-N-methylanilin
Formel:
C₈H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008399 CAS-Nummer: 5961-59-1 |