3-Chlor-6-(cyclopropylamino)pyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-N-cyclopropylpyridazin-3-amine
OR909779-5G
APOSOR909779-5GEA
224
EUR
APOSOR909779-5G
3-Chlor-6-(cyclopropylamino)pyridazin 98%
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine
Formel:
C₇H₈ClN₃ Molecular Weight: 169.6100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800959 CAS-Nummer: 941294-45-7 |