Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
OR909799-100G
APOSOR909799-100GEA 95.7 EUR
APOSOR909799-100G
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658483
CAS-Nummer: 1690-75-1