5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR910006-1G
APOSOR910006-1GEA 63.8 EUR
APOSOR910006-1G
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,0201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699201
CAS-Nummer: 143329-58-2