1-(Ethoxymethyl)imidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910009-1G
APOSOR910009-1GEA
270
EUR
APOSOR910009-1G
1-(Ethoxymethyl)imidazol 98%
1-(Ethoxymethyl)imidazole
Formel:
C₆H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878401 CAS-Nummer: 67319-04-4 |