3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910108-5G
APOSOR910108-5GEA
81.2
EUR
APOSOR910108-5G
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 95%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molecular Weight: 158.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003123 CAS-Nummer: 1128-54-7 |