7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910218-1G
APOSOR910218-1GEA
0
EUR
APOSOR910218-1G
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226749 CAS-Nummer: 1064721-11-4 |