5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910270-1G
OR910270-250MG
OR910270-5G
APOSOR910270-1GEA
105
EUR
APOSOR910270-1G
APOSOR910270-250MG
APOSOR910270-5G
5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
5-Bromo-2-chlorothiazole
Formel:
C₃HBrClNS Molecular Weight: 198.47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702782 CAS-Nummer: 3034-56-8 |