2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR910286-5G
APOSOR910286-5GEA
194
EUR
APOSOR910286-5G
2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
2-Chloro-1-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₇ClN₂ Molecular Weight: 166.608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00769821 CAS-Nummer: 1849-02-1 |