4-Brom-5-chlor-2-nitroanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 88.6 EUR
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Brom-5-chlor-2-nitroanilin 95%
4-Brom-5-chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
Schmelzpunkt: 195…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100159
CAS-Nummer: 827-33-8