1-(Ethanesulphonyl)pyrrole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910308-1G
APOSOR910308-1GEA
319
EUR
APOSOR910308-1G
1-(Ethanesulphonyl)pyrrole 98%
1-(Ethanesulphonyl)pyrrole
Formel:
C₆H₉NO₂S Molecular Weight: 159,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05144864 CAS-Nummer: 885440-16-4 |