Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazole-5-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910353-1G
APOSOR910353-1GEA 502 EUR
APOSOR910353-1G
Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazole-5-carboxylate 96%
Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 180,204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20662345
CAS-Nummer: 1437794-30-3