6-Chloro-3-methyl-1,2-benzoxazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910367-1G
APOSOR910367-1GEA
400
EUR
APOSOR910367-1G
6-Chloro-3-methyl-1,2-benzoxazole 98%
6-Chloro-3-methyl-1,2-benzoxazole
Formel:
C₈H₆ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778389 CAS-Nummer: 66033-73-6 |