5-Nitro-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9104-100G OR9104-500G OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA 69.6 EUR
APOSOR9104-100G APOSOR9104-500G APOSOR9104-25G
5-Nitro-1H-indazol 95%
5-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005693
CAS-Nummer: 5401-94-5